Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 328,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
~94 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: soluble
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in E. coli |
| form buffered aqueous glycerol solution | form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form aqueous solution |
| suitability suitable for molecular biology | suitability - | suitability - | suitability - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - vPvM
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?