SRP4503
FABP3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Fatty acid-binding protein heart, H-FABP, Heart-type fatty acid-binding protein, M-FABP, Mammary-derived growth inhibitor, Muscle fatty acid-binding protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~19 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FABP3(2170)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)