Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 501,00 |
Über diesen Artikel
€ 501,00
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
1.0-3.0 ng/mL ED50
mol wt
28.5 kDa
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PDGFA(5154)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description - | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture |
| assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) |
| biological source human | biological source human | biological source - | biological source mouse |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli |
| form lyophilized | form lyophilized | form - | form lyophilized |
| mol wt 28.5 kDa | mol wt 24.3 kDa | mol wt - | mol wt 24.4 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?