Fortfahren mit
SRP3196
EGF aus mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
Epidermaler Wachstumsfaktor, URG, Urogastron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 365,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 365,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
0.1 ng/mL
mol wt
6.0 kDa
packaging
pkg of 500 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
off-white to yellow
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... EGF(13645)
General description
Der epidermale Wachstumsfaktor (EGF) ist ein wirksamer Wachstumsfaktor, der die Proliferation verschiedener epidermaler und Epithelzellen stimuliert. Rekombinanter Maus-EGF ist ein globuläres 6-kDa-Protein, das 53 Aminosäurereste mit 3 intramolekularen Disulfidbindungen enthält.
Application
EGF aus Mäusen wurde außerdem in DMEM/F12-Medien für die Kultivierung von Mäusenierenzellen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Der epidermale Wachstumsfaktor (EGF) hemmt die Magensekretion und ist an der Wundheilung beteiligt. Bei EGF erfolgt die Signalübertragung durch den Rezeptor c-erbB, der ein Tyrosinkinase-Rezeptor der Klasse 1 ist. Dieser Rezeptor bindet auch den transformierenden Wachstumsfaktor TGF-α und den Vacciniavirus-Wachstumsfaktor VGF. EGF spielt eine wichtige Rolle bei der Embryogenese und der Kardiogenese.
Physical form
Lyophilisiert aus 10 mM Natriumphosphat, pH 8,2.
Preparation Note
Das Fläschchen vor dem Öffnen zentrifugieren. In Wasser zu einer Konzentration von 0,5 bis 1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Diese Lösung kann bei 2–8 °C bis zu 1 Woche aufbewahrt werden. Zur langfristigen Aufbewahrung wird empfohlen, die Lösung mit einem Puffer mit Trägerprotein (z. B. 0,1 % BSA) weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C bis -80 °C aufzubewahren.
Other Notes
NSYPGCPSSY DGYCLNGGVC MHIESLDSYT CNCVIGYSGD RCQTRDLRWW ELR
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP3329SRP3238SRP3027
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
human
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
Gene Information
mouse ... EGF(13645)
Gene Information
mouse ... EGF(13645)
Gene Information
rat ... EGF(25313)
Gene Information
human ... EGF(1950)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EGF aus mouse
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)