Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 354,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
42.7 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MMP1(4312)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description clone 41-1E5, Chemicon®, from mouse | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| biological source human | biological source mouse | biological source goat | biological source rabbit |
| assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin), ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-15 μg/mL, western blot: 0.1-0.2 μg/mL, immunocytochemistry: suitable | technique(s) western blot: suitable |
| Gene Information human ... MMP1(4312) | Gene Information human ... MMP1(4312) | Gene Information human ... MMP1(4312) | Gene Information human ... MMP1(4312) |
| form lyophilized | form - | form lyophilized powder | form - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-52-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?