Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 412,00 |
Über diesen Artikel
€ 412,00
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
40-56 nmol/min·mg (radiometric)
mol wt
~75 kDa
concentration
0.1 μg/μL
accession no.
NM_005228
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description PRECISIO® Kinase, recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) |
| concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.05 μg/μL | concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.05 μg/μL |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| mol wt ~75 kDa | mol wt ~66 kDa | mol wt ~85 kDa | mol wt ~96 kDa |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?