Fortfahren mit
SRP0704
BML-259
recombinant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 324,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
>95% (TLC)
Mol wt:
~260.4
€ 324,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>95% (TLC)
form
lyophilized powder
mol wt
~260.4
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of CDK5/p25 (IC50=64 nM). Inhibits CDK2/cyclin E at slightly higher concentration (IC50=98nM) (1). Protects cells against NAC-amyloid-induced cell death (2). Cell permeable. MW=260.4. Purity ?95% by TLC. Formulated as a lyophilized powder. May be dissolved in DMSO (>25 mg/mL) or DMF (30 mg/mL). Stable desicated as supplied at ambient temperature for up to 2 years, or in solution at -20°C for up to 2 months.
Preparation Note
Store desiccated as supplied at -20°C for up to 2 years. Store solutions at -20°C for up to 2 months.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B8063
description
recombinant
description
≥98% (HPLC), powder
assay
>95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
mol wt
~260.4
mol wt
-
form
lyophilized powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)