Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 93,60 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
€ 93,60
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
DYRKTIDE, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
1791.15
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
Useful as a substrate for DYRK family kinases.
Biochem/physiol Actions
The synthetic peptide (RRRFRPASPLRGPPK) contains a serine/threonine protein kinase phosphorylation site and is routinely evaluated as a substrate for DYRK family kinases.
Preparation Note
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Store diluted product in aliquots at -20 °C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20 °C.
Other Notes
RRRFRPASPLRGPPK
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 1791.15 | mol wt 1931.29 | mol wt 4771.36 | mol wt 1329.62 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?