Fortfahren mit
SRP0620
CD38, His-Tag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
31 kDa
€ 463,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
31 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD38(952)
General description
Human CD38, also known as cluster of differentiation 38 and cyclic ADP ribose hydrolase with C-terminal His-tag, GenBank Accession No. NM_001775, a.a. 43-300 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 31 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Physical form
Aqueous solution
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0583SRP0587SRP0564
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
mol wt
31 kDa
mol wt
34.2 kDa
mol wt
38.3 kDa
mol wt
19.7 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
Gene Information
human ... CD38(952)
Gene Information
human ... CD46(4179)
Gene Information
human ... NECTIN2(5819)
Gene Information
human ... CD70(970)
UniProt accession no.
P28907
UniProt accession no.
P15529
UniProt accession no.
Q92692
UniProt accession no.
P32970
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)