Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 452,00 |
Über diesen Artikel
€ 452,00
Sparen Sie bis zu 15 %
General description
Physical form
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description clone KM201, from rat | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - |
| mol wt 48.7 kDa | mol wt - | mol wt 40 kDa | mol wt - |
| form frozen liquid | form - | form frozen liquid | form - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. −70°C | storage temp. - |
| Gene Information human ... CD44(960) | Gene Information human ... CD44(960) | Gene Information human ... CD47(961) | Gene Information human ... CD44(960) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?