Merck
SRP0551
Sigma-Aldrich
Monkey (M. fascicularis) PD-1, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
Größe auswählen
100 μG
€ 332,00
€ 332,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 332,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
€ 332,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
42.6 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Monkey secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 42.6 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
Physikalische Form
Aqueous solution
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)