Merck
SRP0544
Sigma-Aldrich
B7-H5 (VISTA), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Platelet receptor Gi24 Dies1, SISP1, VISTA
Größe auswählen
100 μG
€ 434,00
€ 434,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 434,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
€ 434,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
46.7 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HHLA2(11148)
Allgemeine Beschreibung
Human secreted B7-H5, Fc fusion protein, also known as Gi24, Dies1, VISTA, and SISP1, GenBank Accession No. NM_022153, a.a. 33-194 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Physikalische Form
Aqueous solution
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)