Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 595,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
28.6 kDa
€ 595,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
28.6 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... VTCN1(79679)
General description
Human secreted B7-H4, also known as B7x and B7S1, with C-terminal His-Avitag™ . GenBank Accession No. NM_078902, a.a 29-258 expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag™ technology. MW = 28.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDSPAGE due to glycosylation.
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| mol wt 28.6 kDa | mol wt 23.3 kDa | mol wt 54 kDa | mol wt 38.3 kDa |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?