Über diesen Artikel
biological source
human
recombinant
expressed in mammalian cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
22 kDa
packaging
pkg of 10 and 20 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
0.14 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PLA2G12A(81579)
General description
Application
Physical form
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?