Merck
SRP0465
BRDT (257-382) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
BRD6, CT9, bromodomain, testis-specific
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
15.8 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
15.8 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... BRDT(676)
General description
Human Bromodomain testis-specific protein, also known as BRDT, BRD6, and CT9 (GenBank Accession No. NM_207189) amino-acids 257 – 382 with N-terminal HIS-tag, MW = 15.8 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)