Merck
SRP0421
Sigma-Aldrich
DPY30 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HDPY-30, Saf19, dpy-30 homolog
Größe auswählen
50 μG
€ 713,00
€ 713,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 713,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 713,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
12 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... DPY30(84661)
Allgemeine Beschreibung
Human dpy-30 homolog, or DPY30 (GenBank Accession No. NM_032574) amino acids 2 – 99 (end) with N-terminal His-tag, MW= 12 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhuojin Xu et al.
The Journal of cell biology, 186(3), 343-353 (2009-08-05)
Histone lysine methyltransferase complexes are essential for chromatin organization and gene regulation. Whether any of this machinery functions in membrane traffic is unknown. In this study, we report that mammal Dpy-30 (mDpy-30), a subunit of several histone H3 lysine 4
Anamika Patel et al.
The Journal of biological chemistry, 284(36), 24242-24256 (2009-06-27)
Transcription in eukaryotic genomes depends on enzymes that regulate the degree of histone H3 lysine 4 (H3K4) methylation. The mixed lineage leukemia protein-1 (MLL1) is a member of the SET1 family of H3K4 methyltransferases and is frequently rearranged in acute