Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 674,00 |
Über diesen Artikel
€ 674,00
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
37.5 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... WDR5(11091)
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥44% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥20% (SDS-PAGE) |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥44% (SDS-PAGE) | assay ≥20% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| mol wt 37.5 kDa | mol wt 23 kDa | mol wt 65 kDa | mol wt 90.5 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?