Fortfahren mit
SRP0416
T4 Beta-glucosyltransferase
recombinant, expressed in E. coli, ≥83% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
T4-phage beta-glucosyltransferase, UDP glucose-DNA ?-glucosyltransferase, hydroxymethyl cytosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Assay:
≥83% (SDS-PAGE)
Biological source:
Escherichia coli
Recombinant:
expressed in E. coli
biological source
Escherichia coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥83% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
41.6 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
bacteriophage T4 ... B-GT(1258765)
General description
T4-phage β−glucosyltransferase, also known as UDP glucose-DNA β-glucosyltransferase, (Genbank Accession No. NP_049658) amino acids 1-351(end) with C-terminal His-tag, MW= 41.6 kDa, expressed in Escherichia coli.
Application
Useful for the differentiation of hydroxymethylcytosine (HMC) from methylcytosine in DNA, via glucosylating HMC and protecting HMC from endonuclease cleavage.
Biochem/physiol Actions
T4-phage β-glucosyltransferase is involved in the transfer of glucose from uridine diphosphoglucose (UDP-Glc) to 5-hydroxymethylcytosine (5-HMC) in double-stranded DNA of the T4-phage. Ions such as Mg2+, Mn2+ and Ca2+ activate this enzyme.
Physical form
Formulated in 200 mM imidazole and 20% glycerol.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)