Fortfahren mit
SRP0392
PRMT7 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Histone-arginine N-methyltransferase7, protein arginine N-methyltransferase 7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 686,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
€ 686,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
79 kDa
packaging
pkg of 20 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRMT7(54496)
General description
Human PRMT7 (protein arginine methyltransferase 7), (GenBank Accession No. NM_019023), amino acids 2-692 (end) with N-terminal FLAG-tag, MW=79 kDa, expressed in Sf9 cells using a Baculovirus expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Physical form
Formulated in 80 ug/mL FLAG peptide, 20% glycerol, and 3 mM DTT.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA044241
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
biological source
human
biological source
rabbit
Gene Information
human ... PRMT7(54496)
Gene Information
human ... PRMT7(54496)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
form
aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
79 kDa
mol wt
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)