Merck
SRP0361
Sigma-Aldrich
PLK3 Polo Box Domain human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CNK, FNK, PRK, polo-like kinase 3
Größe auswählen
100 μG
€ 652,00
€ 652,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 652,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
€ 652,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
80.5 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PLK3(1263)
Allgemeine Beschreibung
Human N-terminal MBP tagged Plk3 polo box domain (GenBank Accession No.NM_004073/NP_004064), amino acids 335-646 with C-terminal His-tag, MW=80.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhongkui Li et al.
The Journal of biological chemistry, 280(17), 16843-16850 (2005-01-27)
RelA, the p65 subunit of NF-kappaB transcription factors, plays a key role in regulation of antiapoptotic and proapoptotic responses. However, the downstream target genes regulated by RelA-NF-kappaB in the initiation of proapoptotic signaling were not identified. We previously showed that
Suqing Xie et al.
Oncogene, 23(21), 3822-3829 (2004-03-17)
MEK1, a gene product that regulates cell growth and differentiation, also plays an important role in Golgi breakdown during the cell cycle. We have recently shown that polo-like kinase (Plk3) is Golgi localized and involved in Golgi dynamics during the