SRP0343
cKit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥22% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CD117, KIT, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
Größe auswählen
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥22% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
53.5 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... KIT(3815)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)