Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 429,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
53.5 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... KIT(3815)
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE) | description clone 6F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| biological source human | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) inhibition assay: suitable, activity assay: suitable | technique(s) western blot: 1-5 μg/mL, indirect ELISA: suitable | technique(s) western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) western blot: 1:500-1:1000 |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| mol wt 53.5 kDa | mol wt - | mol wt ~145 kDa | mol wt ~145 kDa |
| form aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?