Fortfahren mit
SRP0304
HDAC Class 2a Substrate 2, fluorogenic
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
HDAC, histone deacetylase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 nmol
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 258,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
€ 258,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
aqueous solution
packaging
pkg of 250 nmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC4, 5, 7 and 9.
Application
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
Physical form
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0306SRP0102SRP0105
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥50% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 250 nmol
packaging
pkg of 250 nmol
packaging
pkg of 50 μg
packaging
pkg of 10 μg
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)