Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H31N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.54
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=NOC(C2=C(O)C=C(O)C(C(C)C)=C2)=C1C3=CC=C(CN4CCOCC4)C=C3)NCC
InChI
1S/C26H31N3O5/c1-4-27-26(32)24-23(18-7-5-17(6-8-18)15-29-9-11-33-12-10-29)25(34-28-24)20-13-19(16(2)3)21(30)14-22(20)31/h5-8,13-14,16,30-31H,4,9-12,15H2,1-3H3,(H,27,32)
InChI key
NDAZATDQFDPQBD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
High-affinity, potent and selective heat shock protein 90 (HSP90α/β) inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
NVP-AUY922 (Luminespib; VER-52296) is a high-affinity (HSP90β Kd = 1.7 nM), potent and selective heat shock protein 90 inhibitor (HSP90α/β Ki = 9.0/8.2 nM, HSP90α/β IC50 = 7.8/21 nM) that exhibits anti-proliferation potency in cancer cultures (GI50 from 2 to 40 nM among 29 cancer lines) and anti-tumor efficacy in vivo (50-75 mg/kg/day i.p.) by inducing cancer cells G1-G2 arrest and apoptosis.
NVP-AUY922 (Luminespib; VER-52296) is a high-affinity (HSP90β Kd = 1.7 nM), potent and selective heat shock protein 90 inhibitor (HSP90α/β Ki = 9.0/8.2 nM, HSP90α/β IC50 = 7.8/21 nM) that exhibits anti-proliferation potency in cancer cultures (GI50 from 2 to 40 nM among 29 cancer lines) and anti-tumor efficacy in vivo (50-75 mg/kg/day i.p.) by inducing cancer cells G1-G2 arrest and apoptosis.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?