Fortfahren mit
SML3961
Paricalcitol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1R,3R)-5-((E)-2-((1R,3aS,7aR)-1-((2R,5S,E)-6-hydroxy-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl)-7a-methyldihydro-1H-inden-4(2H,5H,6H,7H,7aH)-ylidene)ethylidene)cyclohexane-1,3-diol, (1alpha.3beta,7E,22E)-19-Nor-9,10-secoergosta-5,7,22-triene-1,3,25-triol, (7E,22E)-19-Nor-9,10-secoergosta-5,7,22-triene-1alpha,3beta,25-triol, 19-Nor-1alpha,25-dihydroxyvitamin D2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC1CC(CC(=CC=C2C3C(C(CC3)C(C)C=CC(C(O)(C)C)C)(CCC2)C)C1)O
InChI key
BPKAHTKRCLCHEA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist for the calcitriol (Vitamin D receptor); Vitamin D analog; Antihyperparathyroid.
Paricalcitol is Vitamin D analog that acts as an agonist for the calcitriol receptor (Vitamin D receptor, VDR). It suppresses parathyroid hormone (PTH) gene transcription and PTH secretion and has been used clinically because of its antihyperparathyroid activity without inducing hypercalcemia or hyperphosphatemia. There is growing evidence that vitamin D either directly or indirectly affects cardiac structure and function. Paricalcitol showed improvement of cardiac function after myocardial infarction in mice with decreases in biomarkers, apoptosis, inflammation, and fibrosis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paricalcitol
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)