Fortfahren mit
SML3915
Cabozantinib malate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BMS 907351 (S)-malate, BMS-907351 (S)-malate, BMS907351 (S)-malate, Cabozantinib (L)-malate, Cabozantinib (S)-malate, N-(4-(6,7-Dimethoxyquinolin-4-yloxy)phenyl)-N’-(4-fluorophenyl)cyclopropane1,1-dicarboxamide, (2S)-hydroxybutanedioate, N-(4-{[6,7-bis(Methyloxy)quinolin-4-yl]oxy}phenyl)-N′-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide (L)-malate salt, XL 184 (S)-malate, XL-184 (S)-malate, XL184 (S)-malate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H24FN3O5·C4H6O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
635.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)NC(=O)C5(CC5)C(=O)Nc2ccc(cc2)Oc3c4c(ncc3)cc(c(c4)OC)OC.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C28H24FN3O5.C4H6O5/c1-35-24-15-21-22(16-25(24)36-2)30-14-11-23(21)37-20-9-7-19(8-10-20)32-27(34)28(12-13-28)26(33)31-18-5-3-17(29)4-6-18;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,31,33)(H,32,34);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;2-/m.0/s1
InChI key
HFCFMRYTXDINDK-WNQIDUERSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent receptor tyrosine kinase inhibitor against VEGFR2 (KDR), MET, KIT, RET, AXL, TIE2, and FLT3 with anti-tumor efficacy in vivo.
Cabozantinib (XL184; BMS‐907351) is an orally active, potent inhibitor against multiple receptor tyrosine kinases, notably VEGFR2/KDR (IC50 = 35 pM), MET (IC50 = 1.3 nM/wt, 3.8 nM/Y1248H, 11.8 nM/D1246N, 14.6 nM/K1262R), KIT, RET, AXL, TIE2, and FLT3 (IC50 = 4.6, 5.2, 7, 14.3, and 11.3 nM, respectively). Cabozantinib inhibits MET-driven proliferation in cancer cultures (IC50 = 9.9 nM/Hs746T, 19 nM/SNU-5) and simultaneously suppressing metastasis, angiogenesis and tumor growth in vivo (3-100 mg/kg via single or daily p.o. to mice with human MDA-MB-231 xenograft, 1-60 mg/kg via single or daily p.o. to rats with C6 rat glioma).
Disclaimer
Hygroscopic
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Bone marrow,Kidney,Endocrine system,Gastrointestinal tract,Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)