Fortfahren mit
SML3881
AK-2292
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
((2-(((2S)-1-((2S)-2-((3-((5-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)pent-4-yn-1-yl)(methyl)amino)-3-oxopropyl)(4-(thiazol-2-yl)phenyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl)benzo[b]thiophen-5-yl)difluoromethyl)phosphonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H54F2N7O10PS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1070.13
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and highly selective degrader of STAT5A and STAT5B isoforms.
AK-2292 is a cell penetrant, potent and highly selective PROTAC degrader of STAT5A (signal transducer and activator of transcription 5 A) and STAT5B isoforms. AK-2292 potently induces degradation of STAT5 in normal mouse tissues and human chronic myeloid leukemia (CML) xenografts in mice. It potently inhibits the growth of acute myeloid leukemia (AML) cell lines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1412225SAB4301474SAB5700522
description
≥98% (HPLC)
description
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)