Fortfahren mit
SML3865
BAY-805
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BAY 805, BAY805, N-[(1R)-1-[[5-[(4-Cyanophenyl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-carbamoyl]-3-methyl-butyl]-1-(trifluoromethyl)-cyclohexanecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28F3N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.57
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective dual USP21 deubiquitinase (DUB) inhibitor with anti-cancer efficacy.
BAY-805 is a higly potent and selective USP21 deubiquitinase (DUBs) inhibitor (IC50 (Emax) = 6 nM (95%) by HTRF assay, 2 nM (87%) by Ub-Rh110 assay; Kd = 2.2 nM by SPR-based competition assay; 50/53% inhibition of USP10/USP22 at 10 µM, <31% inhibition against other DUBs) that effectively upregulates cellular NF-κB activation (7-fold increase at 10 µM 20h post BAY-805 treatment by HEK293T-based reporter assay) with good target engagement (EC50 = 17 nM by USP21 HiBiT CESTA assay).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)