Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H56MgN2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
901.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Mg+2].S(C)c4ccc(cc4)c5[n](c(cc5)C)CCOc6ccc(cc6)C[C@H](OCC)C(=O)[O-].S(C)c1ccc(cc1)c2[n](c(cc2)C)CCOc3ccc(cc3)C[C@H](OCC)C(=O)[O-]
InChI
1S/2C25H29NO4S.Mg/c2*1-4-29-24(25(27)28)17-19-6-10-21(11-7-19)30-16-15-26-18(2)5-14-23(26)20-8-12-22(31-3)13-9-20;/h2*5-14,24H,4,15-17H2,1-3H3,(H,27,28);/q;;+2/p-2/t2*24-;/m00./s1
InChI key
UJYFZCVPOSZDMK-YPPDDXJESA-L
Biochem/physiol Actions
Potent and selective PPARα/γ agonist.
Saroglitazar is a potent and selective PPARα/γ (peroxisome proliferator-activated receptor) agonist that exhibits lipid-lowering and insulin-sensitizing effects. Saroglitazar is approved in India for the treatment of diabetes type 2 and dyslipidemia.
Saroglitazar is a potent and selective PPARα/γ (peroxisome proliferator-activated receptor) agonist that exhibits lipid-lowering and insulin-sensitizing effects. Saroglitazar is approved in India for the treatment of diabetes type 2 and dyslipidemia.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?