Fortfahren mit
SML3803
Gabapentin Enacarbil
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1-[[(1-(Isobutanoyloxy)ethoxy)carbonyl]aminomethyl]cyclohex-1-ylacetic acid, 1-[[[[1-(2-Methyl-1-oxopropoxy)ethoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexaneacetic acid, XP 13512
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H27NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
, Faint yellow to dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC1(CCCCC1)CC(=O)O)C(=O)OC(OC(=O)C(C)C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-11(2)14(20)22-12(3)23-15(21)17-10-16(9-13(18)19)7-5-4-6-8-16/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)
InChI key
TZDUHAJSIBHXDL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Gabapentin enacarbil, a prodrug to gabapentin, is an orally available anticonvulsant and analgesic drug of the gabapentinoid class. Gabapentin enacarbil is used for treatment of restless legs syndrome.
Orally available anticonvulsant and analgesic drug; prodrug to gabapentin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)