Fortfahren mit
SML3800
Selumetinib
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-((4-Bromo-2-chlorophenyl)amino)-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxamide, 6-(4-Bromo-2-chloro-phenylamino)-7-fluoro-3-methyl-3H-benzoimidazole-5-carboxylic acid (2-hydroxy-ethoxy)-amide, ARRY 142886, ARRY-142886, ARRY142886, AZD 6244, AZD-6244, AZD6244
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H15BrClFN4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c2nc[n](c2cc(c1Nc3c(cc(cc3)Br)Cl)C(=O)NOCCO)C
InChI
1S/C17H15BrClFN4O3/c1-24-8-21-16-13(24)7-10(17(26)23-27-5-4-25)15(14(16)20)22-12-3-2-9(18)6-11(12)19/h2-3,6-8,22,25H,4-5H2,1H3,(H,23,26)
InChI key
CYOHGALHFOKKQC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective MEK1/2 inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
Selumetinib (ARRY-142886; AZD6244) is an orally active, potent and selective MEK1/2 inhibitor (MEK1 IC50 = 14 nM; <20% inhibition of >40 other kinases at 10 µM) that effectively downregulates cellular ERK1/2 phosphorylation levels (IC50 <40 nM post 1h incubation using 5 different cell lines). Selumetinib inhibits MEK1/2-dependent proliferations in cancer cultures (IC50 in nM = 59/Malme-3M, 93/SK-MEL-28, 175/HT-29, 200/SK-MEL-2, 473/MIA PaCa-2) and exhibits anti-tumor efficacy in mice in vivo (10-100 mg/kg p.o. b.i.d.; BxPC3 & HT-29 xenograft models).
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Gastrointestinal tract,Eyes,Urinary tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)