Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Verwandte Kategorien
Biochem/physiol Actions
Levonadifloxacin is a potent benzoquinolizine fluoroquinolone antibiotic that is affective against Gram-positive and Gram-negative bacteria, including methicillin- and quinolone-resistant Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis and atypical pathogens. It appears that Levonadifloxacin targets staphylococcal DNA gyrase, unlike other quinolones, which primarily inhibit DNA topoisomerase IV.
Potent benzoquinolizine fluoroquinolone antibiotic that is affective against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In vitro bactericidal activity of levonadifloxacin (WCK 771) against methicillin- and quinolone-resistant Staphylococcus aureus biofilms
Journal of Medical Microbiology, 68(8), 1129-1136 (2019)
Structural Characterization of the Millennial Antibacterial (Fluoro)Quinolones-Shaping the Fifth Generation
Pharmaceutics, 13(8), 1289-1289 (2021)
Levonadifloxacin, a Novel Broad-Spectrum Anti-MRSA Benzoquinolizine Quinolone Agent: Review of Current Evidence
Drug design, development and therapy, 13, 4351-4365 (2019)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML3785-50MG | 04065270167545 |
| SML3785-10MG | 04065270167538 |