Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to brown
solubility
DMSO:methanol (1:1): 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1OC2=C(C=C1C(NC3=CC=C(N4CCN(CC4)CC)C=C3)=O)C=CC=C2
InChI key
YQXKWSNLAVFZJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent Wnt/β-catenin signaling inhibitor that reduces airway basal stem cell (ABSC) proliferation and induces ciliated cell differentiation.
WIC1 is a potent Wnt/β-catenin signaling inhibitor (IC50 = 10 nM against 24h 5 μM CHIR-induced BEAS2B TCF/LEF reporter activity) that reduces airway basal stem cell (ABSC) proliferation (92% reduction of 4d 2 μM CHIR-induced hABSC proliferation by 1 μM WIC1) and induces ciliated cell differentiation (by 1.9-fold on d14 with 100 nM WIC1; mABSCs under air-liquid interface (ALI) condition) by suppressing β-catenin Y489 phosphorylation (complete inhibition of 24h 5 μM CHIR-induced pY489 in BEAS2B by 1 μM WIC1) and TP63 expression (80% reduction of 9d 1 μM CHIR-induced TP63 in mABSC by 1 μM WIC1; 40% reduction of 48h 5 μM CHIR-induced TP63 in BEAS2B by 1 μM WIC1).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?