Fortfahren mit
SML3655
LockdownPro
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Tetraethyl 4,4′-((propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))diphthalate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H40O10
Molekulargewicht:
668.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
(oil or liquid)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
(oil or liquid)
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC=C(C=C1)OC2=CC(C(OCC)=O)=C(C(OCC)=O)C=C2)(C3=CC=C(OC4=CC(C(OCC)=O)=C(C(OCC)=O)C=C4)C=C3)C
InChI
1S/C39H40O10/c1-7-44-35(40)31-21-19-29(23-33(31)37(42)46-9-3)48-27-15-11-25(12-16-27)39(5,6)26-13-17-28(18-14-26)49-30-20-22-32(36(41)45-8-2)34(24-30)38(43)47-10-4/h11-24H,7-10H2,1-6H3
InChI key
ROEOSYBNNXMANC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F that inhibits tissue invasion by PPM1F-overexpressing human cancer cells
LockdownPro, an esterified lockdown analog with better cell permeability, is a cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F. LockdownPro potently inhibits tissue invasion by PPM1F-overexpressing human cancer cells. It does not inhibit PPM1F in vitro.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3654736678SML0989
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
97%
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
form
(oil or liquid)
form
powder
form
liquid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to yellow
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)