Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H28Cl2N6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
539.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, highly S1P1 subtype-selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
TASP0277308 is an orally active, highly S1P1 subtype-selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor antagonist (IC50 = 2.7/4.2 nM against 0.1 nM S1P for binding mouse/human S1P1; IC50 >8.7 μM for S1P2-5). TASP0277308 effectively inhibits S1P1-mediated GTPγS membrane binding, cAMP response and chemotaxis (IC50 = 7.8, 3.5, 15 nM, respectively, agianst 10 nM S1P; hS1P1-expressing HEK293 or CHO) and demonstrates in vivo efficacy in various animal disease models, including collagen-induced arthritis and tumor angiogenesis in mice (10-100 mg/kg bid po), as well as neuropathic pain in rats (0.6-3 mg/kg via acute po or ip, acute 30 nmol or daily 10 nmol intrathecal injection).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?