Fortfahren mit
SML3644
JR-AB2-011
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-1-(5-methyl-4,5-dihydrothiazol-2-yl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-2-[(4-fluorophenyl)imino]-5-methyl-3-thiazolidinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14Cl2FN3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
JR-AB2-011 is a selective mTORC2 inhibitor that blocks the interaction of Rictor and mTOR (IC50 = 0.31 µM) without affecing mTORC1 activity or assembly. JR-AB2-011 exhibits anti-glioblastoma (GBM) activity in vitro (proliferation IC50 = 0.31 µM post 72h treatment, 36.3% apoptosis post 48h 1 µM treatment in LN229 cultures) and in vivo (4 or 20 mg/kg/d i.p. to LN229 xenografted mice).
Selective mTORC2 inhibitor with anti-GBM efficacy in vitro and in vivo by blocking Rictor and mTOR interaction.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2993SML1804SML1280
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)