Fortfahren mit
SML3629
HS-276
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
HS 276, HS276, N1-[6-(1-Piperidinylmethyl)-1-propyl-1H-benzimidazol-2-yl]-1,3-benzenedicarboxamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC(C(NC2=NC3=C(N2CCC)C=C(CN4CCCCC4)C=C3)=O)=C1)N
InChI key
NPEMHKSMWPZEOV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HS-276 is an orally active, potent and selective TGF-β-activated kinase-1 (TAK-1; TAK1) inhibitor (Ki = 2.5 nM; IC50 = 8.25 nM) that significantly reduced cytokines production in THP-1 human macrophages upon LPS/IFNγ treatment (IC50 = 138 nM/TNF, 201 nM/IL-6, and 234 nM/IL-1β). HS-276 effectively attenuates arthritic-like symptoms in the CIA mouse rheumatoid arthritis (RA) model (10-30 mg/kg/d p.o. or 25 mg/kg/d i.p.).
Orally available, potent and selective TGF-β-activated kinase-1 (TAK-1; TAK1) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3539SML1325SML1762
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
, light yellow to dark orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)