Fortfahren mit
SML1325
HS-72
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N-(1-propyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-(2-pyrazinyl)-3-Piperidinecarboxamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
€ 122,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N6O
Molekulargewicht:
364.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 122,40
Listenpreis€ 144,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
HS-72 is a cell permeable, highly selective allosteric inhibitor of inducible Hsp70 (Hsp70i) over constitutively active Hsc70. HS-72 inhibits cancer cell proliferation and promotes a survival in a HER2+ mouse model of breast cancer.
HS-72 is a cell permeable, highly selective allosteric inhibitor of inducible Hsp70 (Hsp70i).
HS-72 is also termed as ((S)-N-(1-propyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-1-(pyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxamide).[1] It is considered as a powerful anti-dengue virus (DENV) therapeutic agent. It displays anti-DENV activity in monocyte and liver cell lines. HS-72 stimulates the accumulation of cellular proteins.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1762SML3629SML2769
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, light yellow to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I couldn't find any studies using HS-72 in rats. If possible, could you provide information about the dosage?
    1 answer
    1. This product has not been tested for suitability in animal models. However, the following link references the use of HS-72 in a mouse model.
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4272656/