Fortfahren mit
SML3625
BAY-069
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4-Chloro-3-(o-tolyloxy)naphthalen-1-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 3-(5-chloro-4-(2-methyl-phenoxy)-bicyclo[4.4.0]deca-1(6),2,4,7,9-pentaen-2-yl)-6-(trifluoro-methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-2,4-dione, BAY 069, BAY069
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H14ClF3N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
BAY-069 is a non-cytotoxic (anti-proliferation IC50 >47 μM using 6 cell lines), potent and selective branched chain amino acid (BCAA) transaminase (BCAT) inhibitor (BCAT1/2 IC50 = 27/130 nM; glutamic-oxaloacetic transaminase GOT1/2 IC50 >50 μM) with good selectivity over a panel of 30 kinases, 30 proteases and 77 other targets. BAY-069 upregulates BCAAs in high BCAT1-expressing U-87 MG and high BCAT2-expressing MDA-MB-231 (IC50 = 358 and 874 nM, respectively) with good pharmacokinetics and oral bioavailability in rats in vivo.
Orally available, non-cytotoxic, potent and selective branched chain amino acid (BCAA) transaminase 1/2 (BCAT1 & BCAT2) inhibitor.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)