Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H32N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.62
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)N(CCCCOCC(NS(C)(=O)=O)=O)C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1
InChI key
QXWZQTURMXZVHJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, highly selective and orally available agonist for the PGI2 receptor (IP receptor); nonprostanoid IP receptor agonist
Selexipag is a potent, highly selective and orally available nonprostanoid agonist for the PGI2 receptor (IP receptor). Selexipag is readily hydrolyzed to the active metabolite ACT-333679 (MRE-269), which is also a potent and selective agonist at IP receptors. In contrast to the prostacyclin analogs iloprost and beraprost, selexipag and metabolite ACT-333679 does not contract gastric fundus up to mM concentrations.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?