Fortfahren mit
SML0827
FPH1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(N-(5-Chloro-2-methylphenyl)(methylsulfonamido)-N-(2,6-difluorophenyl)-acetamide, 2-[(5-Chloro-2-methylphenyl)(methylsulfonyl)amino]-N-(2,6-difluorophenyl)-acetamide, BRD-6125
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 421,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15ClF2N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.82
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)F)NC(=O)CN([S](=O)(=O)C)c2c(ccc(c2)Cl)C
InChI
1S/C16H15ClF2N2O3S/c1-10-6-7-11(17)8-14(10)21(25(2,23)24)9-15(22)20-16-12(18)4-3-5-13(16)19/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,20,22)
InChI key
WAOBCCBUTHNTFO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FPH1 (BRD-6125) induces functional proliferation of primary human hepatocytes in vitro.
FPH1 (BRD-6125) induces functional proliferation of primary human hepatocytes in vitro. Human induced pluripotent stem (iPS) cells can be differentiated toward hepatocyte-like (iHep) cells, but replication is not great, and cells typically show an immature hepatic phenotype and have limited use as a renewable source of functional human hepatocytes. FPH1 induced hepatocyte colonies were used in conjunction with FH1 (BRD-K4477) to induce a more mature phenotype. Cultures treated with both FH1 and FPH1 contained larger colonies of hepatocyte-like (iHep) cells, which showed more pronounced hepatocyte morphologies with a more mature phenotype than previously obtainable.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1596SML1066SML1298
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)