Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25N3OS
Molekulargewicht:
343.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
, Faint yellow to yellow orange
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC([C@@H]2N(CCC3=C2C=CS3)C(CNCC(C)C)=O)=N1
InChI key
OVUGAMKQXDOHDJ-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Donor substrate Pal-CoA-competitive hedgehog acyltransferase (HHAT) inhibitor with significantly higher potency than its structure analog RUSKI-201.
IMP-1575 is a donor substrate Pal-CoA-competitive (Ki = 38 nM) hedgehog acyltransferase (HHAT) inhibitor with significantly higher potency than its structure analog RUSKI-201 (IC50 = 0.75 vs. 2.0 μM, respectively, by Acyl-cLIP assay).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description diam. 185 mm, pore size 2 μm, white cellulose, hydrophilic, pack of 100 ea | description circles, diam. 200 mm, pack of 100 | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form oil | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level SP1 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| color , Faint yellow to yellow orange | color - | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?