Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
KW-2449 is an orally active potent kinase inhibitor against FLT3 (wt/D835Y IC50 = 6.6/1 nM), ABL (wt/T315I IC50 = 14/4 nM), FGFR1 (IC50 = 36 nM), and aurora A (IC50 = 48 nM). KW-2449 also inhibits JAK2, KIT, Src with reduced potency (IC50 = 150, 300, 400 nM, respectively), but not EGFR, Fms, IGF1R or PDGFRα (IC50 >1 μM). In addition to its anti-leukemia efficacy in cultures (GI50 10-650 nM) and in vivo (5-20 mg/kg b.i.d. p.o.), KW-2449 is also a K+/Cl- cotransporter 2 (KCC2) expression-enhancing compound (KEEC) that ameliorates disease phenotypes in a Rett syndrome (RTT) model in Mecp2 mutant mice (2 mg/kg/d i.p.).
Orally active FLT3, ABL, FGFR1, Aurora A inhibitor and a KCC2 expression-enhancing compound (KEEC) with in vivo leukemia & Rett syndrome (RTT) therapeutic efficacy.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to very dark brown |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?