Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H14N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(nc(c1)C(=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)c2c3c([nH]c2)cc(cc3)O
InChI
1S/C21H14N4O3/c26-11-5-6-13-15(9-23-17(13)7-11)20(28)21-24-10-18(25-21)19(27)14-8-22-16-4-2-1-3-12(14)16/h1-10,22-23,26H,(H,24,25)
InChI key
DRCVQVIMGSWRLN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PK4C9 is a splice modulator of survival of motor neuron gene SMN2 that increases production of full-length SMN protein. Spinal muscular atrophy (SMA) is a motor neuron disease caused by deficiency in SMN protein resulting from loss of expression of the SMN1 gene. The related SMN2 gene can compensate, but polymorphism in SMN2 often results in altered splicing and exclusion of exon 7, which is required for a full-length SMN transcript. PK4C9 binds to pentaloop conformations of the stem-loop RNA structure TSL2, a cis-regulatory element for E7 inclusion, and promotes a shift to triloop conformations that display enhanced E7 splicing. In SMA cells, PK4C9 increased E7 inclusion by 40% accompanied by a 1.5-fold increase in SMN protein, a level shown to reverse SMA phenotypes in mice models.
Splice modulator of survival of motor neuron gene SMN2 that increases production of full-length SMN protein.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C |
| color white to very dark brown | color white to beige | color - | color white to tan |
172286-77-0 PK4C9 | - | - | - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?