Merck
SML3533
BAY-0361
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(3-Cyano-2-(2′-fluoro-3′-methylbiphenyl-4-yl)-1,7-naphthyridin-4-ylamino)butanoic acid, BAY 0361, BAY 091 inactive control, BAY 091 negative control, BAY-091 inactive control, BAY-091 negative control, BAY0361, BAY091 inactive control, BAY091 negative control
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H21FN4O2
Molekulargewicht:
440.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=C(N=C2C=NC=CC2=C1N[C@@H](CC)C(O)=O)C3=CC=C(C=C3)C4=C(C(C)=CC=C4)F
InChI key
DVIVLYHDLNAXAT-NRFANRHFSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SML3532SML3239SML2835
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Biochem/physiol Actions
BAY-0361 is the inactive enantiomer of and negative control for the potent and highly selective PIP4K2A inhibitor BAY-091.
Inactive enantiomer of and negative control for the potent and highly selective PIP4K2A inhibitor BAY-091.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lars Wortmann et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(21), 15883-15911 (2021-10-27)
PIP4K2A is an insufficiently studied type II lipid kinase that catalyzes the conversion of phosphatidylinositol-5-phosphate (PI5P) into phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI4,5P2). The involvement of PIP4K2A/B in cancer has been suggested, particularly in the context of p53 mutant/null tumors. PIP4K2A/B depletion has
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML3533-25MG04065269151388
SML3533-5MG04065269151395