Fortfahren mit
SML3469
ADH-1 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(ADH-1)c trifluoroacetate, Cyclic-N-Ac-CHAVC-NH2 trifluoroacetate, Cyclic-N-Ac-Cys-His-Ala-Val-Cys-NH2 trifluoroacetate, Exherin trifluoroacetate, N-Ac-CHAVC-NH2 (C1-C5 disulfide) trifluoroacetate, N-Ac-CHAVC-NH2 trifluoroacetate, N-Ac-Cys-His-Ala-Val-Cys-NH2 (Cys1-Cys5 disulfide) trifluoroacetate, c(N-Ac-CHAVC-NH2) trifluoroacetate, c(N-Ac-Cys-His-Ala-Val-Cys-NH2) trifluoroacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C1)C(=O)N)C(C)C)C)Cc2[nH]cnc2)NC(=O)C
InChI
1S/C22H34N8O6S2/c1-10(2)17-22(36)29-15(18(23)32)7-37-38-8-16(27-12(4)31)21(35)28-14(5-13-6-24-9-25-13)20(34)26-11(3)19(33)30-17/h6,9-11,14-17H,5,7-8H2,1-4H3,(H2,23,32)(H,24,25)(H,26,34)(H,27,31)(H,28,35)(H,29,36)(H,30,33)/t11-,14-,15-,16-,17-/m0/s1
InChI key
FQVLRGLGWNWPSS-BXBUPLCLSA-N
Biochem/physiol Actions
ADH-1 is an N-cadherin (CD325; NCAD) antagonist that selectively inhibits NCAD-dependent neurite outgrowth (IC50 = 323 μM; PN1-2 rat cerebral neurons on monolayer of chick NCAD-expressing 3T3), while exhibiting no effect against integrin receptor-dependent neurite outgrowth. ADH-1 inhibits NCAD-mediated signaling events in cultures (0.2-2.5 mg/mL) and exhibits anti-tumor efficacy in vivo (50-100 mg/kg i.p. in rats and mice).
N-cadherin (CD325; NCAD) antagonist that selectively inhibits NCAD-mediated cellular signaling and exhibits anti-tumor efficacy in vivo.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML3469-10MG04065268821596
SML3469-50MG04065268821602