Fortfahren mit
SML3459
RBPJ Inhibitor-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(2-Fluorophenoxy)-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-benzamide, RIN1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14FN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)Oc2c(ccc(c2)c3[n](ncc3)C)C(=O)N
InChI
1S/C17H14FN3O2/c1-21-14(8-9-20-21)11-6-7-12(17(19)22)16(10-11)23-15-5-3-2-4-13(15)18/h2-10H,1H3,(H2,19,22)
InChI key
MFSSHRCJKRDIOL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RBPJ Inhibitor-1 (RIN1) is a selective inhibitor against the transcription factor RBPJ. RIN1 blocks RBPJ-SHARP transcriptional repressor complex formation, inhibits RBPJ-mediated Notch intracellular domain (NICD) transcription activity (IC50/Emax = 180 nM/82% and 190 nM/88% using Notch2 ICD or Notch3 ICD, respectively), as well as NICD-independent transcription activity of RBPJ-VP16 (IC50 = 200 nM, Emax = 81%). RIN1 inhibits Notch-driven cancer proliferation (by ~70% post 4-day 10 μM RIN1 treatment; Jurkat) and promotes muscle differentiation (0.6 μM for 4 days; C2C12 myoblasts).
Selective transcription factor RBPJ inhibitor that inhibits cancer proliferation and promotes muscle differentiation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3671SML3595SML3722
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
, White to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)