Fortfahren mit
SML3259
Morroniside
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
[1S-(1α,3β,4aβ,8β,8aβ)]-8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,4a,8,8a-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-5-carboxylic Acid Methyl Ester, b-Morroniside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H26O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2[C@@H](OC(C3)O)C)C(=O)OC
InChI key
YTZSBJLNMIQROD-KKORFXOPSA-N
Biochem/physiol Actions
Bioactive natural product with antioxidant and anti-inflammatory activity
Morroniside is a bioactive natural product with antioxidant and anti-inflammatory activity. Its activities have included protecttion against cerebral ischemia/reperfusion injury by inhibiting neuron apoptosis and MMP2/9 expression and regulation of hair growth and cycle transition via activation of the Wnt/β-catenin signaling pathway.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0153SML3611SML3544
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)