Direkt zum Inhalt
SML2917
BAY 36-7620
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3aS,6aS)-5-Methylene-6a-(naphthalen-2-ylmethyl)hexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-1-one, (3aS,6aS)-6a-Naphtalen-2-ylmethyl-5-methyliden-hexahydro-cyclopenta[c]furan-1-one, (3aS,6aS)-Hexahydro-5-methylene-6a-(2-naphthalenylmethyl)-1H-cyclopenta[c]furan-1-one, BAY36-7620
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -43 to -35°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C1C[C@@](CC2=CC3=C(C=C2)C=CC=C3)(C(OC4)=O)[C@]4([H])C1
InChI
1S/C19H18O2/c1-13-8-17-12-21-18(20)19(17,10-13)11-14-6-7-15-4-2-3-5-16(15)9-14/h2-7,9,17H,1,8,10-12H2/t17-,19+/m1/s1
InChI key
CVIRWLJKDBYYOG-MJGOQNOKSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY36-7620 is a non-competitive, potent and selective metabotropic glutamate mGlu1 receptor (mGluR1) antagonist (IC50 = 160 nM against 0.1 μM (EC50) Glu-stimulated IP) with inverse agonist activity (IC50 = 380 nM with 36-44% basal IP inhibition at 10 μM). BAY36-7620 exhibits neuroprotective (0.01 and 0.03 mg/kg/h, iv. infusion during 4h post acute subdural hematoma induction in rats; triple 0.03-3 mg/kg bolus iv. 0, 2 & 4 h post middle cerebral artery occlusion in rats) and anticonvulsive (MED = 10 mg/kg, iv. immediately after pentylenetetrazole-induced convulsions in mice) efficacy in vivo.
Non-competitive, potent and selective metabotropic glutamate mGlu1 receptor (mGluR1) antagonist with neuroprotective and anticonvulsive efficacy in vivo.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)