SML3371
MS47134
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
((1r,3R,5S,7R)-3,5-dimethyladamantane-1-carbonyl)-D-phenylalanine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)[C@]2(C[C@]3(C)C4)C[C@@H]4C[C@](C3)(C)C2
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable